Kluczowe dokumenty
474428
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl acrylate
95%
Synonim(y):
DFHA
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
zawiera
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.342 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
gęstość
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H6F12O2/c1-2-4(23)24-3-6(13,14)8(17,18)10(21,22)9(19,20)7(15,16)5(11)12/h2,5H,1,3H2
Klucz InChI
QJEJDNMGOWJONG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?