Kluczowe dokumenty
297720
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonim(y):
TFEA
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
zawiera
100 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.35 (lit.)
bp
46 °C/125 mmHg (lit.)
gęstość
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-4(9)10-3-5(6,7)8/h2H,1,3H2
Klucz InChI
VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.