Key Documents
900873
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
>99%, <500 ppm H2O
Synonim(y):
N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonimide, PYR14-TFSI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>99%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
<500 ppm H2O
mp
-18 °C
gęstość
1.378 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.