Kluczowe dokumenty
14654
1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
≥97.0% (H-NMR)
Synonim(y):
BMPIm
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (H-NMR)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<0.5% water
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CCCC[n+]1cccc(C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H16N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-11-8-5-6-10(2)9-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
NOFBAVDIGCEKOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In the modification of electrodes applicable in the detection of dopamine and uric acid in the human urine sample.
- As a solvent in the Ullmann homocoupling of aryl halides or aryl boronic acids using Cu nanoparticles.
- To modify the carbon paste electrode applicable in the detection of dopamine in human serum and urine samples.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ionic Liquids for Electrochemical Applications
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.