Kluczowe dokumenty
727989
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
CCC[N+](C)(C)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-7-8(3,4)6-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
FKXJTTMLNYZAOH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek etylodimetylopropyloamoniowy jest cieczą jonową o wysokiej przenikalności dielektrycznej, przewodnictwie jonowym i niskiej lepkości.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Thermochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate
Strechan, A. A., et al.
Electrochimica Acta, 474.1, 25-31 (2008)
Electrical double layer capacitors with sucrose derived carbon electrodes in ionic liquid electrolytes.
Wei L and Yushin G.
Journal of Power Sources, 196(8), 4072-4079 (2011)
Parametrization of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/nitrate ionic liquid for the GROMOS force field
Micaelo, Nuno M., Antonio M. Baptista, and Claudio M. Soares
Analytical Chemistry, 110.29, 14444-14451 (2006)
Density and viscosity of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate with ethanol, 1-propanol, or 1-butanol at several temperatures
Mokhtarani, Babak, et al.
Analytical Chemistry, 41.12, 1432-1438 (2009)
Abderrahman Atifi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(53), 13076-13086 (2017-07-26)
The solvent environment around iron porphyrin complexes was examined using mixed molecular/RTIL (room temperature ionic liquid) solutions. The formation of nanodomains in these solutions provides different solvation environments for substrates that could have significant impact on their chemical reactivity. Iron