Merck
713155
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (T)
99%
Formularz
lumps
zanieczyszczenia
≤0.5% water
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-etylo-1-metylopirolidyniowy jest cieczą jonową opartą na 1-alkilo-1-metylopirolidynie. Jest on badany pod kątem jego potencjalnego zastosowania jako elektrolit akumulatorowy.
Zastosowanie
Imidek 1-etylo-1-metylopirolidyniowy bis(trifluorometanosulfonylu) w połączeniu z jodkiem 1-propylo-3-metyloimidazoliowym (PMII) tworzy elektrolit w stanie stałym o długotrwałej stabilności, który może być stosowany w barwnikowych ogniwach słonecznych (DSSC).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water?Resistant, Solid?State, Dye?Sensitized Solar Cells Based on Hydrophobic Organic Ionic Plastic Crystal Electrolytes
Li, Shichao, et al.
Advanced Materials, 26.8, 1266-1271 (2014)
Organic ionic plastic crystal-based electrolytes for solid-state dye-sensitized solar cells.
Li Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(14), 6674-6679 (2012)
Physico-chemical properties and phase behaviour of piperidinium-based ionic liquids.
Domanska U, et al.
Fluid Phase Equilibria, 303(1), 1-9 (2011)
Systematic Characterization of Ionic Liquid Electrolyte Systems for Lithium Ion Batteries.
Cama C, et al.
ECS Transactions, 61(27), 79-85 (2014)
Battery electrolytes based on saturated ring ionic liquids: Physical and electrochemical properties.
Di Leo RA, et al.
Electrochimica Acta, 109, 27-32 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
713155-50G4061833411698
713155-5G4061833338506