Merck
900813
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Synonim(y):
N-etylo-N-metylopirolidynowy bis(trifluorometylosulfonylo)imid, Bis(trifluorometanosulfonylo)amid N-etylo-N-metylopirolidyniowy, Bis(trifluorometanosulfonylo)imidek N-etylo-N-metylopirolidyniowy, Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek metyloetylopirolidyniowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
skład
H2O, <500 ppm
zanieczyszczenia
≤500 ppm H2O
mp
89-91 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-etylo-1-metylopirolidyniowy to klasa materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Zastosowanie
Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C. Zwykle składają się z pary organicznego kationu i anionu. ILs wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe i znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i barwnikowych ogniwach słonecznych. Są one również wykorzystywane jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)
Dandan Han et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2405-2426 (2010-04-30)
Ionic liquids (ILs) have been applied in different areas of separation, such as ionic liquid supported membranes, as mobile phase additives and surface-bonded stationary phases in chromatography separations and as the extraction solvent in sample preparations, because they can be
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Produkty
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.