Kluczowe dokumenty
727679
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
Synonim(y):
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (qNMR)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤500 ppm water
ślady anionów
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
grupa funkcyjna
amine
ether
fluoro
ciąg SMILES
CC[N+](C)(CC)CCOC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H20NO.C2F6NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
WUFQNPMBKMKEHN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?