Kluczowe dokumenty
670189
Cholin acetate
≥95.0% (T)
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium acetate, COL Acetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (T)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C2H4O2/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
QLKGUVGAXDXFFW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?