Merck
711713
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98%
Synonim(y):
BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sales restrictions may apply
Zastosowanie
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a hydrophobic ionic liquid that can enhance the activity of N,N,N′,N′-tetra(n-octyl)diglycolamide (TODGA) extractant in the extraction of uranium(VI) from an aqueous nitric acid media.
Przestroga
not available in the US
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)