Kluczowe dokumenty
711756
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98% (H-NMR)
Synonim(y):
EMIM Otf
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (H-NMR)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
gęstość
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
425.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ciecze jonowe, zwane również cieczami jonowymi o temperaturze pokojowej, to sole organiczne, które są ciekłe w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.