Z153281
NMR tube caps
NMR tube size 5 mm
Synonim(y):
plastikowa zaślepka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 100 ea
rozmiar probówki do NMR
5 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednorazowe zaślepki rurek NMR są produkowane z formowanego PVC lub polietylenu, w zależności od średnicy zewnętrznej rurki. Różne kolory ułatwiają śledzenie próbek w oparciu o różne rozpuszczalniki referencyjne. W przypadku stosowania chloroformu lub acetonu jako roztworu referencyjnego należy unikać (1) bezpośredniego kontaktu próbki z jednorazową nasadką, (2) długotrwałego przechowywania przez ponad 2 godziny. Jeśli takie warunki są nieuniknione, należy użyć nasadek PTFE do probówek NMR.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z153281-100EA | 4061837606595 |