Kluczowe dokumenty
Z220574
Sigma-Aldrich
NMR tube labels
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
Synonim(y):
Etykietowanie rurek NMR, Etykiety do rurek NMR, Zestaw etykiet NMR
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
vinyl
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Parametry
−40-150 °F temperature
Szerokość
15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)