Z567477
NMR tube caps
NMR tube size 2 mm, red
Synonim(y):
plastikowa zaślepka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 521-T
rozmiar probówki do NMR
2 mm
kolor
red
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednorazowe zaślepki rurek NMR są produkowane z formowanego PVC lub polietylenu, w zależności od średnicy zewnętrznej rurki. Różne kolory ułatwiają śledzenie próbek w oparciu o różne rozpuszczalniki referencyjne. W przypadku stosowania chloroformu lub acetonu jako roztworu referencyjnego należy unikać (1) bezpośredniego kontaktu próbki z jednorazową nasadką, (2) długotrwałego przechowywania przez ponad 2 godziny. Jeśli takie warunki są nieuniknione, należy użyć nasadek PTFE do probówek NMR.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567477-25EA | 4061832804194 |