Kluczowe dokumenty
81900
Propionitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
PPN, Ethyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Propionitrile (PPN) is an effective solvent for catalytic asymmetric aldol reaction of a silyl enol ether with aldehydes in the presence of a chiral tin(II) Lewis acid catalyst.
- The co-solvent formed by mixing PPN with acetonitrile can be used to fabricate polymer gel electrolytes (PGEs) of dye-sensitized solar cells (DSSCs), which lead to enhanced stability of gel-state DSSCs.
- PPN can be used as a solvent for the Brønsted acid-catalyzed synthesis of N-alkyl cis-aziridines via [2+1] annulation of a diazo compound formed by the combination of an acetate and enolate. The process does not involve the use of metals or reagents and only atomic nitrogen as a co-product.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?