Merck
915254
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping material
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
wielkość cząstki
5 nm (core)
grupa funkcyjna
acrylate
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dyspersje nanokryształów o wysokim współczynniku załamania światła znacznie poprawiają właściwości optyczne i mechaniczne, umożliwiając tworzenie produktów nowej generacji. Włączenie ZrO2 znacznie zwiększa współczynnik załamania światła wielu powszechnie stosowanych polimerów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przezroczystości. To połączenie kluczowych właściwości pozwala badaczom zoptymalizować wydajność optyczną i poprawić ekstrakcję światła.
Cechy i korzyści
  • Tlenek cyrkonu z rdzeniem o grubości 5 nm i pokryciem powierzchniowym zawierającym akrylan przeznaczony do sieciowania z monomerami akrylowymi i winylowymi.
  • Zrównoważone pokrycie powierzchni, które zapewnia zarówno lepszą stabilność formuły, jak i dyspergowalność bez poświęcania współczynnika załamania światła.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)