Merck
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
Synonim(y):
N,N′-bis(2-fenyloetylo)etanodiamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
Klucz InChI
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
DPEO jest ligandem do katalizowanego miedzią sprzęgania halogenków arylowych i alkoholi alkilowych.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners