Merck
913294
Sigma-Aldrich
keYPhos
Umicore
Synonim(y):
CyYPhos(Me)PCy2, Trójcykloheksylo(1-(dicykloheksylo-fosfanylo)etyloideno)-fosfan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
keYPhos,
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
167-169 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[P](=C(P(C5CCCCC5)C4CCCCC4)C)(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C32H58P2/c1-27(33(28-17-7-2-8-18-28)29-19-9-3-10-20-29)34(30-21-11-4-12-22-30,31-23-13-5-14-24-31)32-25-15-6-16-26-32/h28-32H,2-26H2,1H3
Klucz InChI
TZVGFYHCFCNLKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
keYPhosto ligand fosfinowy z funkcją ylidu, opracowany w laboratorium prof. V. Gessnera na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, z zademonstrowanymi zastosowaniami w katalizowanych przez Pd reakcjach sprzęgania krzyżowego, w tym arylowania ketonów i arylowania amin. keYPhos jest częścią rodziny ligandów YPhos, zawierającej również ligandy joYPhos i trYPhos.
Zastosowanie
Bogaty w elektrony i sterycznie wymagający keYPhos ma grupę metylową w szkielecie ylidowym i jest cennym ligandem do katalizowanego palladem sprzęgania chlorków arylowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi aminami alkilowymi i arylowymi w temperaturze pokojowej. keYPhoszostał użyty w katalizowanym złotem(I) hydroaminowaniu acetylenu i okazał się skuteczny w szeregu reakcji aminowania Buchwalda-Hartwiga. Wykazano, że silna siła elektrono-donorowa i sterycznie wymagający charakter liganda zwiększają szybkość tworzenia katalitycznie aktywnych monofosfinowych gatunków palladu, często prowadząc do skrócenia czasu reakcji lub umożliwiając stosowanie niższych temperatur reakcji.
Dowiedz się więcej o fosfinach funkcjonalizowanych ylidem (YPhos)
Cechy i korzyści
Zalety ligandu keYPhosw porównaniu z mniej bogatymi w elektrony źródłami ligandów obejmują zwiększony zakres substratów w reakcjach aminowania Buchwalda-Hartwiga, w tym chlorków arylowych, zastosowanie łagodniejszych warunków reakcji i lepszą aktywność w reakcjach sprzęgania krzyżowego C-N i C-C. Wykazano, że keYPhos działa dobrze z popularnymi źródłami palladu, takimi jak Pd2(dba)3, Pd(OAc)2, [Pd(allil)Cl]2 lub [Pd(cinamyl)Cl]2.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu należy skontaktować się z lokalnym kontaktem Umicore PMC pod adresem www.pmc.umicore.com.
Yphos is a trademark of Umicore AG & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Tappen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(19), 4281-4288 (2020-01-24)
Palladium allyl, cinnamyl, and indenyl complexes with the ylide-substituted phosphines Cy3 P+ -C- (R)PCy2 (with R=Me (L1) or Ph (L2)) and Cy3 P+ -C- (Me)PtBu2 (L3) were prepared and applied as defined precatalysts in C-N coupling reactions. The complexes are
Xiao-Qiang Hu et al.
Organic letters, 21(18), 7558-7562 (2019-08-31)
Ylide-functionalized phosphine (YPhos) ligands allow the palladium-catalyzed α-arylation of alkyl ketones with aryl chlorides with record setting activity. Using a cyclohexyl-substituted YPhos ligand, a wide range of challenging ketone substrates was efficiently and selectively monoarylated under mild conditions. A newly
Ilja Rodstein et al.
The Journal of organic chemistry, 85(22), 14674-14683 (2020-09-11)
Ylide-substituted phosphines have been shown to be excellent ligands for C-N coupling reactions under mild reaction conditions. Here we report studies on the impact of the steric demand of the substituent in the ylide-backbone on the catalytic activity. Two new
Produkty
Ligandy YPhos umożliwiają katalizowane palladem reakcje sprzęgania z chlorkami arylowymi w łagodnych warunkach, dając bogate w elektrony ylidy.