Kluczowe dokumenty
912042
joYPhos™
Umicore
Synonim(y):
(CyYPhos)(Ph)PCy2, Tricyclohexyl((dicyclohexyl-phosphanyl)(phenyl)methylene)-phosphane
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
205-214 °C
grupa funkcyjna
phosphine
Opis ogólny
Zastosowanie
Learn more about ylide-functionalized phosphines (YPhos)
Cechy i korzyści
Informacje prawne
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at www.pmc.umicore.com
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Ligandy YPhos umożliwiają katalizowane palladem reakcje sprzęgania z chlorkami arylowymi w łagodnych warunkach, dając bogate w elektrony ylidy.