Merck
913200
Sigma-Aldrich
(R)-BIDIME
≥97%
Synonim(y):
(R)-3-(tert-butylo)-4-(2,6-dimetoksyfenylo)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oksafosfol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P1(COc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)(C)C
Klucz InChI
BWPDUHMFZCEKIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(R)-BIDIME to P-chiralny ligand monofosforowy stosowany w katalizowanych metalami przejściowymi asymetrycznych reakcjach Suzuki-Miyaura i hydroborowania.
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenzhen Fu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(8), 2520-2524 (2015-01-20)
The first asymmetric nickel-catalyzed intramolecular reductive cyclization of alkynones is reported. A P-chiral monophosphine and triethylsilane were used as the ligand and the reducing reagent, respectively, to form a series of tertiary allylic alcohols bearing furan/pyran rings in excellent yields
Naifu Hu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(16), 5044-5048 (2016-03-19)
A highly enantioselective alkene aryloxyarylation led to the high-yielding formation of a series of 1,4-benzodioxanes, 1,4-benzooxazines, and chromans containing quaternary stereocenters with excellent enantioselectivity. The sterically bulky and conformationally well defined chiral monophosphorus ligand L4 or L5 was responsible for
Ruofei Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(13), 4508-4511 (2018-03-27)
Carborane cage chirality is an outstanding issue of great interest as the icosahedral carboranes have wide applications in medicinal and materials chemistry. The synthesis of optically active carborane derivatives, whose chirality is associated with the substitution patterns on the polyhedron
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).