Merck
913219
Sigma-Aldrich
(S,S)-BABIBOP
Synonim(y):
(3S,3′S)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.40
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(S,S)-BABIBOP to P-chiralny biarylowy ligand bifosforowy stosowany w asymetrycznych uwodornieniach katalizowanych Pd, Cu i Rh.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guisheng Li et al.
Organic letters, 20(7), 1725-1729 (2018-03-16)
Novel bidentate phosphine ligands BABIPhos featuring a biaryl bis-dihydrobenzooxaphosphole core are presented. Their synthesis was achieved via Pd-catalyzed reductive homocoupling of dihydrobenzooxaphosphole aryl triflates. An efficient route toward various analogues was also established, giving access to phosphines with different electronic
Olga V Zatolochnaya et al.
Chemical science, 9(19), 4505-4510 (2018-06-14)
A new class of tunable heterophosphole dimeric ligands have been designed and synthesized. These ligands have enabled the first examples of Cu-catalyzed hydrogenation of 2-substituted-1-tetralones and related heteroaryl ketones via dynamic kinetic resolution, simultaneously creating two contiguous stereogenic centers with