Kluczowe dokumenty
912964
(R,R)-BABIBOP
≥97%
Synonim(y):
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.40
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(R,R)-BABIBOP to P-chiralny biarylowy ligand bifosforowy stosowany w asymetrycznych uwodornieniach katalizowanych Pd, Cu i Rh.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)