Merck
913472
Sigma-Aldrich
(2S,2S′,3S,3S′)-WingPhos
≥95%
Synonim(y):
(2S,2′S,3S,3′S)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H44O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
738.83
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(2S,2S′,3S,3S′)-WingPhos jest P-chiralnym ligandem bifosforowym do katalizowanych przez Rh asymetrycznych uwodornień, jak również katalizowanej przez Rh asymetrycznej addycji arylowych boroksyn do ketonów.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design of phosphorus ligands with deep chiral pockets: practical synthesis of chiral β-arylamines by asymmetric hydrogenation.
Guodu Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(15), 4235-4238 (2013-03-16)
Linwei Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(14), 4527-4531 (2016-03-05)
Highly enantioselective additions of arylboroxines to simple aryl ketones have been achieved for the first time with a Rh/(R,R,R,R)-WingPhos catalyst, thus providing a range of chiral diaryl alkyl carbinols with excellent ee values and yields. (R,R,R,R)-WingPhos has been proven to be
Jinbin Zhu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(45), 16119-16123 (2019-08-31)
Highly enantioselective rhodium-catalyzed addition of arylboroxines to N-unprotected ketimines is realized for the first time by employing chiral BIBOP-type ligands with a Rh loading as low as 1 mol %. A range of chiral α-trifluoromethyl-α,α-diaryl α-tertiary amines or 3-amino-3-aryloxindoles were formed with