Merck
682322
Sigma-Aldrich
(R)-N-Methyl-N-diphenylphosphino-1-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
≥96%
Synonim(y):
(1R)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[(diphenylphosphino)methylamino]ethyl]ferrocene, Methyl-BoPhoz
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H35FeNP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
611.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
solid
mp
108.7-113.6 °C
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
Zastosowanie
Kompleks(R)-N-metylo-N-difenylofosfino-1-[(S)-2-difenylofosfino)ferrocenylo]etyloaminy rodowej może wydajnie katalizować asymetryczne uwodornienie estru benzylowego kwasu 2-tert-butoksykarbonyloamino-3-cyklopropyloakrylowego do estru benzylowego kwasu(S)-2-tert-butoksykarbonyloamino-3-cyklopropylopropionowego.
Efficient ligand for asymmetric hydrogenation
Informacje prawne
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US6590115 and any patents arising therefrom apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The preparation of enantiomerically pure cyclopropylalanine.
Boaz NW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3575-3580 (2003)
Produkty
The P-Phos ligand family was developed by Professor Chan of Hong Kong Polytechnic University and licensed to JM CCT in 2002. P-Phos is an atropisomeric biaryl bisphosphine with the unique feature of incorporating two methoxy-substituted pyridine rings in the backbone.