Merck
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
Synonim(y):
(+)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H30Cl2O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (H-NMR)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
grupa funkcyjna
chloro
phosphine
ciąg SMILES
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
Klucz InChI
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).
Informacje prawne
produced by Bayer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Laue et al.
Patent null