Merck
29510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
greener alternative
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-MeO-BIPHEP, SL-A101-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H32O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.61
Beilstein:
4790083
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
czystość optyczna
ee: ≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Klucz InChI
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
Atropisomeric MeOBIPHEP ligands
  • Hydrogenation of α- and β-functionalized ketones
  • Hydrogenation of heteroarenes
  • C–C coupling reactions
Atropisomeric diphosphine; the Rh(I) complex is employed for highly enantioselective asymmetric isomerization of allylamines to enamines; the Ru(II) complex hydrogenates ß-keto esters in high enantioselectivity; the Pd(0) complex for cyclization of hydroxy allylic carbonates.
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis by enamine reduction with hydrogen gas.
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R. Schmid et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 68, 131-138 (1996)
V. Blandin et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1787-1787 (1999)
R. Schmid et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 370-370 (1991)
J.R. Labrosse et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 1069-1069 (1999)
B. Heiser et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 51-51 (1991)