Kluczowe dokumenty
BHK21C13-2P
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84111301, hamster kidney, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
hamster kidney
opakowanie
tube of 5 μg 84111301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84111301-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 44, pseudodiploid
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka chomika syryjskiego
Opis linii komórkowej
Pochodzi z linii macierzystej BHK-21 (Clone-13) (numer katalogowy Sigma. 85011433). Komórki zostały przystosowane do wzrostu w zawiesinie i mają taką samą podatność na wirusy jak linia macierzysta.
Zastosowanie
Badania replikacji wirusa
pożywka hodowlana
GMEM + 2mM Glutamina + 5% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml (stosunek podziału 1:3 do 1:6); 5%CO2; 37°C. Komórki muszą być hodowane w mieszadle technicznym, w przeciwnym razie mogą zacząć się ponownie łączyć.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)