BHK TK-
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster kidney
opakowanie
tube of 5 μg 85011423-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011423-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka chomika syryjskiego
Opis linii komórkowej
BHK TK- jest pochodną BHK21 (klon 13) poddaną TK- selekcji w 30 μg/ml BUdR. Szeroko stosowany w badaniach nad wirusami i transformacją nowotworową, zwłaszcza z wirusem polyoma.
Zastosowanie
Badania nad transformacją i wirusami
pożywka hodowlana
DMEM lub GMEM + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:4 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)