Kluczowe dokumenty
BHK 21 (Clone 13)
85011433, hamster kidney, Fibroblast
Synonim(y):
Komórki BHK-21 (C-13), Komórki BHK-21 C-13, Komórki BHK21 klon 13, Komórki BHK21-C13, Komórki BHK21/C13
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
BHK 21 (Clone 13), 85011433, from hamster kidney
pochodzenie biologiczne
hamster kidney
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 44, pseudodiploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka chomika syryjskiego
Opis linii komórkowej
Podklon linii macierzystej uzyskany z 5 1-dniowych, nieseksowanych nerek chomika. Szeroko stosowany w badaniach nad replikacją wirusów, takich jak polio, wścieklizna, pryszczyca, VSV (szczep Indiana), herpes simplex, Ad25 i arbowirusy.
Zastosowanie
BHK 21 (klon 13) od chomika został użyty w badaniach transfekcji wirusowej.
Badania replikacji wirusa
pożywka hodowlana
GMEM + 2mM Glutamina + 5% Tryptose Phosphate Broth + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.