Merck
29516
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
≥97% (31P-NMR), optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(R)-2,2′-Bis[bis(3,5-dimethyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,5-Xyl-MeOBIPHEP, SL-A120-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H48O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (31P-NMR)
czystość optyczna
ee: ≥99%
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1cccc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H48O2P2/c1-29-17-30(2)22-37(21-29)49(38-23-31(3)18-32(4)24-38)43-15-11-13-41(47-9)45(43)46-42(48-10)14-12-16-44(46)50(39-25-33(5)19-34(6)26-39)40-27-35(7)20-36(8)28-40/h11-28H,1-10H3
Klucz InChI
IMUHNRWTDUVXOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(R)-(6,6′-dimetoksybifenylo-2,2′-diylo)bis[bis(3,5-dimetylofenylo)fosfina] może być stosowana jako ligand:
  • W syntezie(S)-3-amino-4-metoksy-butan-1-olu, kluczowego materiału wyjściowego dla wielu leków farmaceutycznych.
  • W syntezie 3-podstawionych indanonów poprzez redukcyjną reakcję Hecka chalkonów z różnymi aminami.
  • W katalizowanych palladem cyklizacjach Tsuji-Trost aldehydów z otrzymaniem pochodnych winylocyklopentanu.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
sold in collaboration with Solvias AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrich Chemfiles, 5(4), 4-4 null
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination.
Mattei P, et al.
Organic Process Research & Development, 15(2), 353-359 (2011)
Recent Advances in the Synthesis of Indanes and Indenes.
Gabriele B, et al.
Chemistry?A European Journal (2016)
Produkty
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation