Kluczowe dokumenty
761389
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine)
97%
Synonim(y):
(R)-Xyl-Garphos™
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C)C)c5cc(cc(c5)C)C)(c2cc(cc(c2)C)C)c1cc(cc(c1)C)C
InChI
1S/C48H52O4P2/c1-29-13-30(2)18-39(17-29)53(40-19-31(3)14-32(4)20-40)45-27-37(49-9)25-43(51-11)47(45)48-44(52-12)26-38(50-10)28-46(48)54(41-21-33(5)15-34(6)22-41)42-23-35(7)16-36(8)24-42/h13-28H,1-12H3
Klucz InChI
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)