Merck
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
Synonim(y):
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H57O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
P3(C4(CC6(OCCO6)CC53CCCCC5)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI
1S/C39H57O3P/c1-27(2)30-23-32(28(3)4)35(33(24-30)29(5)6)31-15-14-16-34(40-7)36(31)43-37(17-10-8-11-18-37)25-39(41-21-22-42-39)26-38(43)19-12-9-13-20-38/h14-16,23-24,27-29H,8-13,17-22,25-26H2,1-7H3
Klucz InChI
CAIXYRCLMMAAON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SummerPhos to biarylowy ligand fosforynanowy do katalizy Pd. Ligand ten był stosowany w różnych reakcjach katalizowanych Pd, w tym sulfonamidowania halogenków arylowych, sprzęgania C-O i sprzęgania C-N.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)