Merck
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
Synonim(y):
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H38NO4P
Masa cząsteczkowa:
567.65
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)