Merck
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
Synonim(y):
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H51O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.74
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)