Merck
918997
Sigma-Aldrich
AndrewPhos
≥95%
Synonim(y):
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H53O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.78
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
AndrewPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3