Próba
≥95%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
Klucz InChI
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkt może być stosowany z naszą platformą elektrochemiczną Synlectro (ESYNTH001).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)