Kluczowe dokumenty
902047
Pyridine-2,6-bis(carboximidamide) dihydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Ligand 2-pirydylokarboksyamidynowy Weix do katalizy niklu
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1nc(ccc1)C(=N)N
InChI
1S/C7H9N5.2ClH/c8-6(9)4-2-1-3-5(12-4)7(10)11;;/h1-3H,(H3,8,9)(H3,10,11);2*1H
Klucz InChI
YLMVDWSPWFNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902047-1G | 4061838675217 |
902047-250MG | 4061838675224 |