Merck
925519
Sigma-Aldrich
BpyCAM•HCl
Synonim(y):
2,2′-bipirydyno-6-karboksyamidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>215 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
Klucz InChI
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BpyCAM-HCl jest bipirydynowym ligandem karboksyamidynowym, który umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie elektrofilowe różnych halogenków arylowych i alkilowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of