Merck
902039
Sigma-Aldrich
4-Methoxypicolinimidamide hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Ligand 2-pirydylokarboksyamidynowy Weix do katalizy niklu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
174-176 °C
ciąg SMILES
Cl.N\C(=N/[H])\c1nccc(c1)OC
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-5-2-3-10-6(4-5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
Klucz InChI
JOUDWIBACXLPIO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Laboratorium Daniela Weixa wykazało, że ten ligand pirydylowo-karboksyamidynowy umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie różnych podstawowych heterocykli azotowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi halogenkami alkilowymi.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert J Perkins et al.
Organic letters, 19(14), 3755-3758 (2017-07-14)
A constant-current electrochemical method for reducing catalytic nickel complexes in sp2-sp3 cross-electrophile coupling reactions has been developed. The electrochemical reduction provides reliable nickel catalyst activation and turnover and offers a tunable parameter for reaction optimization, in contrast to more standard
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well