Merck
919365
Sigma-Aldrich
(MeBPI)Ni-OAc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N5NiO2
Masa cząsteczkowa:
444.11
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
(MeBPI)Ni-OAc to katalizator Ni opracowany w laboratorium Sevova do elektrokatalitycznych reakcji sprzęgania krzyżowego elektrofili. W połączeniu z redoks-aktywnym shuttle (918105), (MeBPI)Ni-OAc umożliwia redukcyjne sprzęganie szerokiej gamy bromków arylowych, heteroarylowych lub winylowych z pierwszorzędowymi lub drugorzędowymi bromkami alkilowymi.
Produkt może być używany z naszą platformą elektrochemiczną Synlectro (ESYNTH001).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)