Merck
906379
Sigma-Aldrich
COi8DFIC
≥98%
Synonim(y):
2,2′-[[4,4,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,11-dihydrothieno[2′,3′:4,5]thieno[2,3-d]thieno[2′′′′,3′′′′:4′′′,5′′]tieno[2′′′,3′′:4′′,5′′]pirano[2′′,3′′:4′,5′]tieno[2′,3′:4,5]tieno[3,2-b]pirano-2,9-diylo]bis[metylidyno(5,6-difluoro, NFA146, O6T-4F, PCE146
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H76F4N4O4S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1594.02
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
opis
Band gap: 1.62 eV
Próba
≥98%
Formularz
solid
rozpuszczalność
soluble (chloroform, CB and ODCB)
Energia orbitalna
HOMO -5.5 eV 
LUMO -3.88 eV 
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C/c3[s]c4c([s]c5c4C(Oc8c9[s]c%10c(c9[s]c85)OC(c%13c%14[s]c(cc%14[s]c%13%10)\C=C%15/C(=O)c%16c(cc(c(c%16)F)F)C/%15=C(C#N)C#N)(c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c%11ccc(cc%11)CCCCCC)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)c3)\C2=O
InChI
1S/C94H76F4N4O4S6/c1-5-9-13-17-21-53-25-33-59(34-26-53)93(60-35-27-54(28-36-60)22-18-14-10-6-2)79-85-75(43-63(107-85)41-69-77(57(49-99)50-100)65-45-71(95)73(97)47-67(65)81(69)103)109-87(79)89-83(105-93)91-92(111-89)84-90(112-91)88-80(86-76(110-88)44-64(10
Klucz InChI
QPSUTBMJXUUOIC-YTMZJGCBSA-N
Opis ogólny
COi8DFIC lub O6T-4F to wysokowydajny akceptor niefullerenowy typu n o niskim paśmie wzbronionym i silnej absorpcji w bliskiej podczerwieni.
W niedawnym badaniu, COi8DFIC lub O6T-4F został wybrany w ogniwie tandemowym za pomocą projektowania komputerowego i dał rekordowy PCE wynoszący 17,3∃% dla wytworzonych organicznych ogniw słonecznych.
COi8DFIC lub O6T-4F jest często wybierany do mieszania z materiałem donorowym o wąskim paśmie wzbronionym i innym materiałem akceptorowym o wąskim paśmie wzbronionym w celu wytworzenia trójskładnikowych organicznych ogniw słonecznych. Trójskładnikowe ogniwa PTB7-Th:COi8DFIC:PC71BM oferowały PCE na poziomie 14,08%. Dzięki dalszemu zastosowaniu procesu wyżarzania końcowego można osiągnąć znakomity współczynnik PCE na poziomie 14,62%. Co więcej, urządzenie wykorzystujące COi8DFIC wykazało dobrą stabilność termiczną z PCE powyżej 13,5% w szerokim zakresie temperatur (70-160 °C).
Zastosowanie
COi8DFIC jest głównie wykorzystywany jako akceptor niefullerenowy w urządzeniach OPV. Wykazuje szerokie spektrum absorpcji, umożliwiając pochłanianie światła w szerokim zakresie długości fal, w tym w obszarach widzialnych i bliskiej podczerwieni. Właściwość ta pozwala na efektywne wykorzystanie szerszego zakresu promieniowania słonecznego, zwiększając zdolność urządzenia OPV do zbierania światła. COi8DFIC może być stosowany jako materiał transportujący elektrony w urządzeniach OFET.
COi8DFIC lub O6T-4F to wysokowydajny akceptor niefullerenowy typu n o niskim paśmie wzbronionym z silną absorpcją w bliskiej podczerwieni
W niedawnym badaniu COi8DFIC lub O6T-4F został wybrany w ogniwie tandemowym za pomocą wspomaganego komputerowo projektu i dał rekordowy PCE wynoszący 17,3% dla wytworzonych organicznych ogniw słonecznych.
Wydajność ogniwa tandemowego:
ITO/ZnO/PFN-Br/PBDB-T:F-M/M-PEDOT/ZnO/PTB7- Th:O6T-4F:PC71BM/MoO3/Ag
Voc=1.642 V
Jsc=14.35 mA/cm2
FF=73.7%
PCE=17.3%
COi8DFIC lub O6T-4F są często wybierane do mieszania z materiałem donorowym o wąskim paśmie wzbronionym i innym materiałem akceptorowym o wąskim paśmie wzbronionym w celu wytworzenia trójskładnikowych organicznych ogniw słonecznych. Trójskładnikowe ogniwa PTB7-Th:COi8DFIC:PC71BM oferowały PCE na poziomie 14,08%. Dzięki dalszemu zastosowaniu procesu wyżarzania końcowego można osiągnąć znakomity współczynnik PCE na poziomie 14,62%. Co więcej, urządzenie wykorzystujące COi8DFIC wykazało dobrą stabilność termiczną z PCE powyżej 13,5% w szerokim zakresie temperatur (70-160 °C).
Struktura urządzenia:
ITO/ZnO/PTB7-Th:COi8DFIC:PC71BM/MoO3/Ag
  • Przed wyżarzaniem
Voc=0.702 V
Jsc=27.74 mA/cm2
FF=0.701
PCE=13.65%
  • Po wyżarzaniu w temperaturze 80°C
Voc=0.727 V
Jsc=27.39 mA/cm2
FF=0.734
PCE=14.62%
COi8DFIC, wydajny niefullerenowy materiał akceptorowy, charakteryzuje się silną absorpcją światła w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). Może być wykorzystywany jako małocząsteczkowy materiał akceptorowy typu n do produkcji polimerowych ogniw słonecznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneously improved efficiency and average visible transmittance of semitransparent polymer solar cells with two ultra-narrow bandgap nonfullerene acceptors
Ma X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6(43), 21485-21492 (2018)
Ternary organic solar cells offer 14% power conversion efficiency.
Xiao Z, et al.
Science Bulletin, 62(23), 1562-1564 (2017)
Thermostable single-junction organic solar cells with a power conversion efficiency of 14.62 %.
Li H, et al.
Science Bulletin, 63(6), 340-342 (2018)
Lingxian Meng et al.
Science (New York, N.Y.), 361(6407), 1094-1098 (2018-08-11)
Although organic photovoltaic (OPV) cells have many advantages, their performance still lags far behind that of other photovoltaic platforms. A fundamental reason for their low performance is the low charge mobility of organic materials, leading to a limit on the
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.