Merck
913774
Sigma-Aldrich
IEICO-4Cl
≥99%
Synonim(y):
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b-ditiofen-2,7-diyl)bis(4-((2-etyloheksylo)oksy)tiofen 5,2-diyl))bis(metanyliden))bis(5,6-dichloro-3-okso-2,3-dihydro-1H-indeno-2,1-diyliden))dimalononitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C114H114Cl4N4O4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1874.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
opis
Band gap: Eg=1.27 eV
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
kolor
dark
Energia orbitalna
HOMO -5.56 eV 
LUMO -4.23 eV 
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)Cl)Cl)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cc(c(c%11)Cl)Cl)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4
Klucz InChI
SVCAQTPUROMFDI-VMEYAEKKSA-N
Zastosowanie
IEICO-4Cl to przezroczysty akceptor niefullerenowy o niskim paśmie wzbronionym. Jest to chlorowana pochodna IEICO, która nadaje mu niższe optyczne pasmo wzbronione i niższe poziomy energetyczne. Słaba absorpcja fotonów w widzialnym spektrum IEICO-4Cl pozwala na wytwarzanie wysokowydajnych organicznych ogniw słonecznych o wyjątkowej przezroczystości. Co więcej, zmiana parowania akceptora polimerowego z IEICO-4Cl umożliwia dostrojenie koloru wytworzonego ogniwa słonecznego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Cui et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(43) (2017-10-05)
Semitransparent organic solar cells (OSCs) show attractive potential in power-generating windows. However, the development of semitransparent OSCs is lagging behind opaque OSCs. Here, an ultralow-bandgap nonfullerene acceptor, "IEICO-4Cl", is designed and synthesized, whose absorption spectrum is mainly located in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913774-100MG4061841992462