Merck
33373
Supelco
Triazoxid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.64
Beilstein:
617803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][n+]1nc(nc2ccc(Cl)cc12)-n3ccnc3
InChI
1S/C10H6ClN5O/c11-7-1-2-8-9(5-7)16(17)14-10(13-8)15-4-3-12-6-15/h1-6H
Klucz InChI
IQGKIPDJXCAMSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Triazoxid is a contact and non-systemic fungicide belonging to the class of imidazoles. It is widely used as a mixture with other fungicides to control a broad spectrum of fungal diseases in agriculture.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Triazoxid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in soil samples using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterisation of a second generation of European reference soils for sorption studies in the framework of chemical testing-Part II: soil adsorption behaviour of organic chemicals.
Gawlik MB, et al.
The Science of the Total Environment, 229(1-2), 109-120 (1999)
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide.
European Food Safety Authority, 9(3), 2018-2018 (2011)