45645
Propyzamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Pronamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chlorophyll-containing matrices by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by GC equipped with Q Extractive Orbitrap consisting of electron ionization (EI) source and hybrid quadrupole Orbitrap mass spectrometer.
- Surface water by liquid chromatography along with MS/MS with electrospray ionization (ESI) in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
- Honeybees and shellfish} by d-SPE followed by analyses using LC-MS/MS as well as GC-MS/MS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?