Merck
930660
Sigma-Aldrich
Pomalidomide 4′-PEG3-amine hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
4-[[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride, Chlorowodorek 1H-izoindolo-1,3(2H)-dionu, chlorowodorek 4-[2-[2-[2-(2-aminoetoksy)etoksy]etyloamino]-2-(2,6-diokso-3-piperydylo)izoindolino-1,3-dionu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N4O7 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.47 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCOCCOCCOCCN)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C21H28N4O7/c22-6-8-30-10-12-32-13-11-31-9-7-23-15-3-1-2-14-18(15)21(29)25(20(14)28)16-4-5-17(26)24-19(16)27/h1-3,16,23H,4-13,22H2,(H,24,26,27)
Klucz InChI
ALLUGXFCRRSPMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4′-PEG3-aminy pomalidomidu jest funkcjonalizowanym ligandem cereblonowym do opracowywania PROTAC opartych na pomalidomidzie. Umożliwia szybką koniugację z łącznikami karboksylowymi dzięki obecności grupy aminowej w reakcjach sprzęgania peptydów. Jest również aktywny w przyłączaniu łączników poprzez aminowanie redukcyjne i stanowi podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of