Merck
919446
Sigma-Aldrich
CCW16-PEG1-BocNH
Synonim(y):
(2-(2-(4-(4-(N-benzylo-2-chloroacetamido)fenoksy)fenoksy)etoksy)etylo)karbaminian tert-butylu, Blok konstrukcyjny celujący w RNF4, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35ClN2O6
Masa cząsteczkowa:
555.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
CCW16
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C30H35ClN2O6/c1-30(2,3)39-29(35)32-17-18-36-19-20-37-25-13-15-27(16-14-25)38-26-11-9-24(10-12-26)33(28(34)21-31)22-23-7-5-4-6-8-23/h4-16H,17-22H2,1-3H3,(H,32,35)
Klucz InChI
CLGOHWKKSZYLAH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek CCW16-PEG1-BocNH umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący białko RING finger 4 (RNF4), PEGylowany środek sieciujący i aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of