Kluczowe dokumenty
912603
Di-n-propylammonium bromide
Synonim(y):
1-Propanamine, N-propyl-, DNPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dipropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dipropylamine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
kolor
white
ciąg SMILES
[Br-].[N+H2](CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
FZJRCNLPISUZCV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)