Kluczowe dokumenty
798371
Exo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Synonim(y):
(1S,4S,5R)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
under inert gas
mp
158-162 °C
grupa funkcyjna
phosphine
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(S(N2C[C@@]3([H])[P@](C4=CC=CC=C4)C[C@]2([H])C3)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3
Klucz InChI
BWXYDSDVFPJTFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.