Merck
798444
Sigma-Aldrich
Endo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonim(y):
(1S,4S,5S)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22NO3PS
Masa cząsteczkowa:
375.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
156-161 °C
grupa funkcyjna
phosphine
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@@H]1C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3
Klucz InChI
RMFZMNUGIFSNIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bicykliczna, chiralna fosfina została opracowana przez Kwon Research Group. Jej początkowe zastosowania dotyczyły asymetrycznej [3+2] annulacji między alenami i iminami, a także pierwszych przykładów katalizowanych fosfinami asymetrycznych syntez 1,2,3,5-podstawionych pirolin. Wraz z nukleofilową organokatalizą, P-chiralne fosfiny mogą również znaleźć zastosowanie w asymetrycznej katalizie metali przejściowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lingchao Cai et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(10), 3298-3301 (2016-02-26)
Described herein is a catalytic asymmetric total synthesis of (-)-actinophyllic acid, with the key step being a chiral phosphine-catalyzed [3 + 2] annulation between an imine and an allenoate to form a pyrroline intermediate in 99% yield and 94% ee.
Yiting Gu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(19), 6400-6406 (2015-04-24)
Two classes of phosphine-catalyzed addition/cycloaddition domino reactions of β'-acetoxy allenoate 1 have been developed. The reaction of 1 with 2-acyl-3-methyl-acrylonitrile 2 readily occurs to give 2-oxabicyclo[3.3.1]nonane 3, furnishing the β'-addition/[4 + 4] cycloaddition domino sequence. In this sequence, β'C of
Ian P Andrews et al.
Chemical science, 3(8), 2510-2514 (2012-07-17)
In this study we performed the total synthesis of the terpene indole alkaloid (+)-ibophyllidine through a pathway involving asymmetric phosphine catalysis, with our novel l-4-hydroxyproline-derived chiral phosphine mediating the key [3 + 2] annulation. Hydrogenation of the [3 + 2]
Christopher E Henry et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(34), 11890-11893 (2014-08-08)
We have prepared two new diastereoisomeric 2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptanes from naturally occurring trans-4-hydroxy-L-proline in six chemical operations. These syntheses are concise and highly efficient, with straightforward purification. When we used these chiral phosphines as catalysts for reactions of γ-substituted allenoates with imines
Produkty
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.