Merck
798363
Sigma-Aldrich
Endo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Synonim(y):
(1S,4S,5S)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20NO2PS
Masa cząsteczkowa:
345.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
under inert gas
mp
96-101 °C
grupa funkcyjna
phosphine
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@@](C3=CC=CC=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3/t15-,17-,22?/m0/s1
Klucz InChI
BWXYDSDVFPJTFY-TWMUNHRGSA-N
Zastosowanie
Bicykliczna, chiralna fosfina została opracowana przez Kwon Research Group. Jej początkowe zastosowania dotyczyły asymetrycznej [3+2] annulacji między alenami i iminami, a także pierwszych przykładów katalizowanych fosfinami asymetrycznych syntez 1,2,3,5-podstawionych pirolin. Wraz z nukleofilową organokatalizą, P-chiralne fosfiny mogą również znaleźć zastosowanie w asymetrycznej katalizie metali przejściowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lingchao Cai et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(10), 3298-3301 (2016-02-26)
Described herein is a catalytic asymmetric total synthesis of (-)-actinophyllic acid, with the key step being a chiral phosphine-catalyzed [3 + 2] annulation between an imine and an allenoate to form a pyrroline intermediate in 99% yield and 94% ee.
Yiting Gu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(19), 6400-6406 (2015-04-24)
Two classes of phosphine-catalyzed addition/cycloaddition domino reactions of β'-acetoxy allenoate 1 have been developed. The reaction of 1 with 2-acyl-3-methyl-acrylonitrile 2 readily occurs to give 2-oxabicyclo[3.3.1]nonane 3, furnishing the β'-addition/[4 + 4] cycloaddition domino sequence. In this sequence, β'C of
Ian P Andrews et al.
Chemical science, 3(8), 2510-2514 (2012-07-17)
In this study we performed the total synthesis of the terpene indole alkaloid (+)-ibophyllidine through a pathway involving asymmetric phosphine catalysis, with our novel l-4-hydroxyproline-derived chiral phosphine mediating the key [3 + 2] annulation. Hydrogenation of the [3 + 2]
Christopher E Henry et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(34), 11890-11893 (2014-08-08)
We have prepared two new diastereoisomeric 2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptanes from naturally occurring trans-4-hydroxy-L-proline in six chemical operations. These syntheses are concise and highly efficient, with straightforward purification. When we used these chiral phosphines as catalysts for reactions of γ-substituted allenoates with imines
Produkty
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
798363-100MG4061832626727